Documents
349658
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)phthalimide
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
82-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H8ClNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
ZPHGARLYQHMNTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-(2-Chloroethyl)phthalimide can be prepared by the reaction of potassium phthalimide and 2-chloroethyl tosylate.
Application
N-(2-Chloroethyl)phthalimide may be used in the preparation of 1-[(dialkylamino)alkyl]-1,8-napthyridin-2(1H)ones and were evaluated for the inhibition of gastric acid secretion invivo.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Gabriel synthesis of primary amines.
Gibson MS and Bradshaw RW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 7(12), 919-930 (1968)
Inhibition of gastric acid secretion by 1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
W A Bolhofer et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(3), 301-306 (1979-03-01)