349607
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
pb
142-148 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,19H,12-14H2,1H3/t15-/m0/s1
Clé InChI
IEEFFKXJADVWJO-HNNXBMFYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable