Principaux documents
639885
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
97%
Synonyme(s) :
6-Bromo-2-tetralone
5 G
94,20 €
94,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
94,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
Clé InChI
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable