348953
Octyl cyanoacetate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C/0.11 mmHg (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitrile
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C11H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11(13)8-9-12/h2-8,10H2,1H3
Clé InChI
MBCTWXWDQMXVDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup