Principaux documents
1.37069
Millipore
Solution de pDADMAC (10 %)
Flocculation reagent
100 ML
168,00 €
1 L
931,00 €
10 L
7 140,00 €
168,00 €
En stockDétails
Changer de vue
100 ML
168,00 €
1 L
931,00 €
10 L
7 140,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
168,00 €
En stockDétails
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
7.8 ( in H2O, ready-to-use solution)
Densité
1.015 g/cm3
Température de stockage
15-25°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable