Principaux documents
21874
Sigma-Aldrich
4′-Carboxybenzo-15-crown-5
≥98.0%
Synonyme(s) :
(Benzo-15-crown-5)-4′-carboxylic acid
1 G
298,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
298,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.32
Beilstein:
1597153
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
Clé InChI
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable