345709
Methyl 5-oxooctadecanoate
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
58-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(20)16-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
BVRPGVKJUHZXTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable