219800
2-Hydroxyhexanoic acid
98%
Synonyme(s) :
DL-α-Hydroxycaproic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
NYHNVHGFPZAZGA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable