342262
Potassium hexachloroiridate(III)
Synonyme(s) :
Tripotassium hexachloroiridate
183,00 €
About This Item
183,00 €
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
35.5-38.1% iridium (Ir) basis (after reduction with magnesium, gravimetric)
Forme
solid
Concentration
35.5-38.1% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3K/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
Clé InChI
NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Application
- Stability Enhancement of Galvanic Redox Potentiometry by Optimizing the Redox Couple in Counterpart Poles: Discusses the enhancement of redox potentiometry stability using potassium hexachloroiridate (Wei et al., 2023).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable