Principaux documents
342238
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride tetrahydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
NiF2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
99%
Chaîne SMILES 
O.F[Ni]F