Documents
251437
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Formule linéaire :
Rb2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable