Principaux documents
341363
Sigma-Aldrich
(1R,2S,5R)-(+)-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl)cyclohexyl chloroacetate
99%
Synonyme(s) :
(+)-8-Phenylmenthyl chloroacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H25ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +22°, c = 1.2 in carbon tetrachloride
Pf
82-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](C1)OC(=O)CCl)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H25ClO2/c1-13-9-10-15(16(11-13)21-17(20)12-19)18(2,3)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13,15-16H,9-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
GYWWQECFQIGECM-FVQBIDKESA-N
Application
(1R,2S,5R)-(+)-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl)cyclohexyl chloroacetate may be used in the synthesis of (-)-8-phenyl­menthol[1][2], (+)-8-phenylmenthyl isocyanoacetate[3] and (+)-cularine.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An efficient synthesis of (+)-8-phenylmenthyl isocyanoacetate.
Solladie-Cavallo A and Quazzotti S.
Tetrahedron Asymmetry, 3(1), 39-42 (1992)
A diastereoselective radical cyclisation approach to pyroglutamates.
Goodall K and Parsons AF.
Tetrahedron Letters, 38(3), 491-494 (1997)
Diastereoselective synthesis of cularine alkaloids via enium ions and an easy entry to isoquinolines by aza-Wittig electrocyclic ring closure.
Rodrigues JAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(9), 2920-2928 (2004)
1R, 2S, 5R)-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl) cyclohexyl chloroacetate.
Sieder F, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(6), o2291-o2292 (2006)