Principaux documents
331759
Sigma-Aldrich
(2-endo,3-exo)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dimethanol
96%
1 G
204,00 €
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
204,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1[C@@H]2CC[C@@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H16O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10(9)6-12/h1-2,7-12H,3-6H2/t7-,8+,9-,10-/m0/s1
Clé InChI
FYTVZXRDKATZTF-JXUBOQSCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable