Principaux documents
340103
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methoxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
3-Methoxyanthranilic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Pour en savoir plus sur le produit 340103, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
169-170 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable