339792
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
98%
Synonyme(s) :
Dibutyl squarate
84,00 €
About This Item
84,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
139 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Chaîne SMILES
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-5-7-15-11-9(13)10(14)12(11)16-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup