377406
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
99%
Synonyme(s) :
Dimethyl squarate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
55-57 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=C(OC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3
Clé InChI
SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles
- 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
- squarate derivatives of the O-SP-core antigens
- methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen
- o-quinodimethanes
- benzocyclobutenes
- quinones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves