This was a very pure product. This product came in on time and so I was able to carry out my reaction.
339512
2-Methylene-1,3-propanediol
97%
151,00 €
About This Item
151,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
93-95 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6/h5-6H,1-3H2
Clé InChI
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter