Principaux documents
337072
Sigma-Aldrich
Lead(II) molybdate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lead molybdenum oxide, Molybdic acid lead(II) salt, Plumbous molybdate
About This Item
Formule linéaire :
PbMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: lead
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[PbH2++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Clé InChI
XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for photocatalytic reactions
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges