Key Documents
336939
Sigma-Aldrich
Triallylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Tri-2-propenylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
(CH2=CHCH2)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Point d'ébullition
70 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCP(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Clé InChI
GNFABDZKXNKQKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst in Negishi phosphine ligand-containing palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup