Principaux documents
336807
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride
crystalline
Synonyme(s) :
Iridium trichloride, Iridium(3+) chloride, Trichloroiridium
500 MG
189,00 €
2 G
614,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
189,00 €
2 G
614,00 €
About This Item
Formule linéaire :
IrCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Concentration
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
Pf
763 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Rajendra Prasad Paitandi et al.
European journal of medicinal chemistry, 84, 17-29 (2014-07-12)
Efficacy of the ferrocene appended piano-stool dipyrrinato complexes [(η(6)-C6H6)RuCl(fcdpm)] (1), [(η(6)-C10H14)RuCl(fcdpm)] (2), [(η(6)-C12H18)RuCl(fcdpm)] (3) [(η(5)-C5Me5)RhCl(fcdpm)] (4) and [(η(5)-C5Me5)IrCl(fcdpm)] (5) [fcdpm = 5-ferrocenyldipyrromethene] toward anticancer activity have been described. Binding of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA) and BSA (bovine
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.