516996
Iridium(IV) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iridium
Impuretés
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Clé InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.
- As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.
- To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.