Key Documents
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitrile
98%
Synonyme(s) :
3,4-Dicyanoaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3-1,2-(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
179-181 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
Clé InChI
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable