335819
Ethyl 3-bromobenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
130-131 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves