Key Documents
334782
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
N-Methylhomoveratrylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH2NHCH3·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup