Principaux documents
126349
Sigma-Aldrich
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
98%
Synonyme(s) :
Homoveratronitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzylcyanide
100 G
97,90 €
97,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
97,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Beilstein:
1956100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
62-63.5 °C (lit.)
Fluorescence
λex 430 nm; λem 511 nm (pH 7.1)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Clé InChI
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile has been used in the synthesis of (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitrile[1]. It has also been used in the preparation of modified diterpene (±) nimbidiol which relies on a sulfenium ion promoted polyene cyclization[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Sulfenium ion promoted polyene cyclizations in natural product synthesis: An efficient biomimetic-like synthesis of (?) nimbidiol.
Harring SR and Livinghouse T.
Tetrahedron Letters, 30(12), 1499-1502 (1989)
Vijayakumar N Sonar et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 63(Pt 12), o743-o745 (2007-12-07)
The title compounds, C20H17NO3S, (I), and C19H15NO2S, (II), were prepared by the reaction of benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde with (3,4,5-trimethoxyphenyl)acetonitrile and (3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile, respectively, in the presence of methanolic potassium hydroxide. In (I), the C=C bond linking the benzo[b]thiophene and the 3,4,5-trimethoxyphenyl units has
Abdullah Mohamed Asiri et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 82(1), 444-455 (2011-08-23)
This work presents the synthesis and characterization of a novel compound, 3-(4-methoxy-phenyl)-2-(4-nitro-phenyl)-acrylonitrile (abbreviated as 3-(4MP)-2-(4-NP)-AN, C(16)H(12)N(2)O(3)). The spectroscopic properties of the compound were examined by FT-IR, UV-vis and NMR ((1)H and (13)C) techniques. FT-IR spectrum in solid state was observed
[Toxicity of 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile].
N S Grodetskaia et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (2)(2), 55-55 (1982-02-01)