Key Documents
334669
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
135-137 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CCSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C4H7N3S2/c1-2-8-4-7-6-3(5)9-4/h2H2,1H3,(H2,5,6)
Clé InChI
VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole is an inhibitor of copper corrosion. Effect of 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole on the copper corrosion in aerated HCl solution has been investigated.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Effectiveness of corrosion inhibitor films for the conservation of bronzes and gilded bronzes.
Balbo A, et al.
Corrosion Science, 59, 204-212 (2012)
Effects of 2-amino-5-ethylthio-1, 3, 4-thiadiazole on copper corrosion as a corrosion inhibitor in aerated acidic pickling solutions.
Sherif EM and Park S-M.
Electrochimica Acta, 51(28), 6556-6562 (2006)