333611
6-Phenyl-1-hexanol
97%
Synonyme(s) :
Benzenehexanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
154-155 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12/h3,5-6,9-10,13H,1-2,4,7-8,11H2
Clé InChI
FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter