Principaux documents
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethoxysulfonamide
97%
Synonyme(s) :
2,2,2-Trichloroethyl sulfamate, Sulfamic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester
1 G
72,80 €
10 G
514,00 €
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
72,80 €
10 G
514,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H4Cl3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
52-58 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
Clé InChI
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... STS(412)
Application
Nitrogen source in an intermolecular rhodium-catalyzed (662623) amination of C-H bonds.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Articles
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.