Documents
332739
Sigma-Aldrich
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
Cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC3H4OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.31
Numéro Beilstein :
1924720
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
50-53 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane was used in the preparation of N-(1′-alkoxy)cyclopropyl-2-haloanilines.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 3, 4-Dihydro-2 (?H)-quinolinone via Ring Expansion.
Tsuritani T, et al.
Synfacts, 5, 0490-0490 (2009)