Documents
332550
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine
96%
Synonyme(s) :
(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N′-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N′-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2N(CH2)3NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4283 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C (lit.)
Densité
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCCCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
SORARJZLMNRBAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine was used in preparation of unlabelled N,N,N′-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIDPM).
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
B Lui et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 28(3), 360-365 (1987-03-01)
In conjunction with single photon emission computed tomography (SPECT), iodine-123 (123I)-labeled N,N,N'-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIPDM) has been used clinically as a regional cerebral perfusion imaging agent. The [123I]HIPDM can be prepared by a simple aqueous exchange reaction in a kit form. We