33240
2,6-Diaminopimelic acid
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Diaminoheptanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
2,6-Diaminopimelic acid, ≥95.0% (NT)
Pureté
≥95.0% (NT)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
~295 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable