330248
5-Chloro-1-ethyl-2-methylimidazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCn1c(Cl)cnc1C
InChI
1S/C6H9ClN2/c1-3-9-5(2)8-4-6(9)7/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
RHQYMLWGPGEEOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter