Copper is added to this product as a stabilizer and is present at a range of 1-2%.
329320
Bromoform-d
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Tribromomethane-d
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Impuretés
~1% carbon tetrabromide
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
pb
136.5 °C (lit.)
Densité
2.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(Br)(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
DIKBFYAXUHHXCS-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
-
Hello, I would like to know the concentration of copper in bromoform-d, the Sigma-Aldrich product n° 329320. Best regards