326666
Palladium
powder, <1 μm, ≥99.9% trace metals basis
222,00 €
About This Item
222,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
<1 μm
pb
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A Novel Photosensitizer Based 450-nm Blue Laser-Mediated Photodynamic Therapy Induces Apoptosis in Colorectal Cancer - in Vitro and in Vivo Study.: This study demonstrates the effectiveness of a 450-nm light source in photodynamic therapy, showing significant apoptosis in colorectal cancer cells both in vitro and in vivo (Zeng J et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.