326186
Cyclohexanone cyanohydrin
98%
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
132 °C/19 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C7H11NO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-5H2
Clé InChI
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges