Principaux documents
325198
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
99%
1 G
23,70 €
23,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
23,70 €
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
23,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
130-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
MGUPHQGQNHDGNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Raman and FTIR spectra of the 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid was studied.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V Mukherjee et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 77(4), 787-794 (2010-09-11)
Raman and FTIR spectra of the 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid molecule have been recorded in the regions 50-4000cm⁻¹ and 400-4000cm⁻¹, respectively. Vibrational frequencies have been calculated by employing DFT method in dimeric form in optimum state. SQM force field has also been