324892
1-Benzocyclobutenecarbonitrile
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5479 (lit.)
pb
88 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
N#CC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)8/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
FJIDKRPZJBUHME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup