324876
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline
97%
Synonyme(s) :
Anilidenetriphenylphosphorane, Tetraphenylphosphine imide
205,00 €
About This Item
205,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Impuretés
<0.5% denatured ethanol
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clé InChI
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3