318396
3-(Methylthio)-1-propanol
98%
Synonyme(s) :
Methionol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
89-90 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSCCCO
InChI
1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Calix[4]arenes as amino acid chemosensors.
- Amphiphilic reactive oxygen species (ROS) sensitive diblock copolymers, applicable as nanocarriers for photodynamic therapy and chemotherapy.
- 3-(Methylsulfonyl)propyl thioacetate, which is used in the preparation of dipolar glass polymers for electronic and power applications.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter