316431
4-Isopropyl-3-methylphenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
111-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
IJALWSVNUBBQRA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable