Principaux documents
310913
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-heptanol
95%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)7OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
111-112 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
Clé InChI
MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
O Loreau et al.
Chemistry and physics of lipids, 106(1), 65-78 (2000-07-06)
Several grams of labelled trans linoleic and linolenic acids with high chemical and isomeric purities (>97%) have been prepared for human metabolism studies. A total of 12.5 g of (9Z, 12E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12-dienoic acid and 6.3 g of (9Z,12Z, 15E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid were