310905
Diethylamine hydrobromide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
218-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[H].CCNCC
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable