127744
Diethylamine hydrochloride
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Diethylammonium chloride
36,30 €
About This Item
36,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
solid
Pf
227-230 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: soluble, clear, colorless (50 mg/mL)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.CCNCC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable