Documents
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H17NO3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-511-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Point d'ébullition
194 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 90 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup