Documents
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
Synonyme(s) :
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro Beilstein :
1961620
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.
Application
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to