305774
3,7-Dimethyl-1-octanol
≥98%
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
98-99 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCCC(C)CCO
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter