269379
Diallyl phthalate
97%
Synonyme(s) :
Allyl phthalate, DAP
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.3 (vs air)
Pression de vapeur
2.3 mmHg ( 150 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
165-167 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2
Clé InChI
QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
330.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166 °C - closed cup