305235
5-Methylbenzimidazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
pb
169-172 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
114-117 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy (Colorless to brown)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RWXZXCZBMQPOBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-methylbenzimidazole was investigated by density functional theory.
Application
5-Methylbenzimidazole was used as a camphor substitute.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
The chemistry of the benzimidazoles.
J B WRIGHT
Chemical reviews, 48(3), 397-541 (1951-06-01)
M Tahir Güllüoglu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(2), 107-114 (2010-04-17)
The FT-IR and FT-Raman spectra of 2-methylbenzimidazole (2-MB) and 5-methylbenzimidazole (5-MB) molecules have been recorded between 400-4000 cm(-1) and 50-3500 cm(-1) region, respectively. The molecular geometry and vibrational frequencies of 2- and 5-MB molecules in the ground state have been