Key Documents
305138
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
104-108 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acid catalyzed esterification of 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid was reported.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)