304093
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
216 °C (lit.)
Pf
33-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup